Läs mer
3M™ PELTOR™ Hygienkit för X-seriens hörselkåpor
Produktkod. p-4702655 Handla allt 3M Produkter
Modell:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
För användning med (utrustning):
PELTOR™ X1 hörselkåpor
PELTOR™ X2 hörselkåpor
PELTOR™ X3 Ear Muffs
PELTOR™ X4 hörselkåpor
PELTOR™ X5 hörselkåpor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13439928
Brand: 3M™ 7000104045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit innehåller utbytbara öronkuddar och skumfoder för X-seriens hörselkåpor
  • Hygiensatser består av ett par ersättningskuddar och skuminlägg för 3M™ PELTOR™ X-serien hörselkåpor (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M rekommenderar att du byter ut hörselkuddar och skuminlägg var sjätte månad eller när de blir skadade.
  • Satsen är förpackade med 10 st.
Uppfyllande
3M™ produkter måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg på kudden Svart
För användning med (utrustning) PELTOR™ X1 hörselkåpor
För användning med (applikation) Montering, blästring, rengöring, rivning, el, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning
Modell HYX1
Produkttyp Hygien kit
Dielektrisk Ja