Läs mer
4-Acetamidophenol, 98%, Thermo Scientific™
516.34 SEK - 5141.10 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 103-90-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.17 |
| MDL-nummer | MFCD00002328 |
| InChI-nyckel | RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol |
| PubChem CID | 1983 |
| ChEBI | CHEBI:46195 |
| IUPAC-namn | N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| LEDER | CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11473574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.30 |
250g |
516.34 SEK
250g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11359439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.36 |
500g |
830.14 SEK
500g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11463574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0B |
1000g |
1368.73 SEK 1228.65 SEK / 1000g Save 140.08 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11483574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11240.0I |
5000g |
5141.10 SEK
5000g |
Beräknad leverans: 04-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCyclooxygenase inhibitor and widely used analgesic. 4-Acetamidophenol formulated pharmaceutical products are used as antiinfectant, analgesic, anti rheumatic and antipyretic. It is used as an intermediate in organic synthesis, hydrogen peroxide stabilizer and photographic chemicals.
Solubility
Soluble in alcohol, dimethylformamide, ethylene dichloride, acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, acids and alkali metals.
Kemiska identifierare
| C8H9NO2 | |
| MFCD00002328 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| CHEBI:46195 | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 |
Specifikationer
| 4-Acetamidophenol | |
| 1.293 | |
| MFCD00002328 | |
| 14,47 | |
| Soluble in alcohol,dimethylformamide,ethylene dichloride,acetone and ethyl acetate. Slightly soluble in water and ether. | |
| CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1 | |
| 151.17 | |
| CHEBI:46195 | |
| 98% |
| 103-90-2 | |
| C8H9NO2 | |
| 2208089 | |
| acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol | |
| RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(4-hydroxyphenyl)acetamide | |
| 1983 | |
| 151.17 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 203-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AE4200000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- 4-Acetamidophenol
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Acetaminophen