Läs mer
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt, 98%
Produktkod. p-7042919
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15400367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64360.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Substrat för beta-glukuronidas
5-brom-4-klor-3-indolyl beta-D-glukuronidnatriumsalt är ett kromogent substrat förβ -glukuronidas (GUS) gendetektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 5-Bromo-4-klor-3-indolyl beta-D-glukuronidnatriumsalt är ett kromogent substrat
förβ -glukuronidas (GUS) gendetektion.
Löslighet Löslig
i vatten vid 10mg/
ml
Anmärkningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129541-41-9
Molekylformel C14H12BrClNNaO7
Molekylvikt (g/mol) 444.594
MDL-nummer MFCD00135782
InChI-nyckel IBLSVGDGSKUDCT-ILIJQVQCSA-M
Synonym x-gluc sodium salt, x-glca sodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucopyranosiduronic acid sodium salt
PubChem CID 53384407
IUPAC-namn natrium; (2R,3S,4S,5S,6S)-6-[(5-brom-4-klor-lH-indol-3-yl)oxi]-3,4,5-trihydroxioxan-2-karboxylat
LEDER C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water at 10mg/ml
Formel vikt 444.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.