Läs mer
Wheaton™ 60 ml polystyrenprovbehållare
Steril provbehållare erbjuder provsäkerhet och användarsäkerhet med läckagefri prestanda.
Brand: Wheaton™ 360103
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För allmän provtagning, transport och lagring
- Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
Specifikationer
Provbehållare | |
Polystyren | |
60 mL | |
Vitt | |
Skruvlock | |
60.2 mm | |
300/Cs. |
Ja | |
Sterila | |
EU-direktiv 98/79/EG | |
Polyeten | |
44.2 mm | |
Tryckt | |
50/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Wheaton™ 60 ml polystyrenprovbehållare > Etikett: Tryckt; Stängningsmaterial: Plast
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering