Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 labbrockar, modell 209
Kemikalieresistent labbrock har andningsbar mikroporös laminatteknik.
6210.00 SEK
Specifikationer
Produkttyp | Chemical Resistant Lab Coat |
---|---|
Kön | Unisex |
Material | Microporous Polyethylene Laminate |
Färg | White |
Förslutningstyp | Zipper |
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15915021
|
Ansell
WH20B-00209-02 |
Small | ||||||||
15925021
|
Ansell
WH20B-00209-07 |
3X-large |
6210.00 SEK
Paket med 60 |
Beräknad leverans: 03-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration av flytande kemikalier, vätske- och partikelbiologiska faror
- Bekväm att bära med fuktgenomsläppligt tyg (andas) för att minska risken för värmestress
- Optimerad passform, förbättrar användarens komfort och säkerhet
- Låg ludd
Specifikationer
Chemical Resistant Lab Coat | |
Microporous Polyethylene Laminate | |
Zipper | |
Limited-use | |
Chemicals | |
2 |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Non-sterile | |
Standard Length | |
CE Category III, EN 14126 |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 2000 labbrockar, modell 209