Läs mer
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Förkläde med ärmar inbundna - Modell 214
AlphaTec™ Förkläde med ärmar bundet - Överlägsen andningsbar mikroporös laminatteknik
Brand: Ansell WH20B-00214-04
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Beprövad skyddsbarriär mot lågkoncentration flytande kemikalier, flytande& partikelbiologiska faror
- Silikonfri
- Låg ludd
Specifikationer
Betydande | |
Kritiska och kontrollerade miljöer | |
Bunden |
Mikroporöst laminat | |
AlphaTec 2000-214 | |
EN 14126 |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Förkläde med ärmar inbundna - Modell 214 > Förkläde med ärmar bundna; Storlek: Large
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering