Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-530B Series Nitril Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Beskrivning
- Nitrilpolymerbeläggning minskar kemiskt läckage på huden
- För inomhusapplikationer
- Nylon liner
- Handske manschett
- Havsgrönt skal, antracitgrå dipfärg
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitril |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Klart, Grå |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palmtjocklek (engelska) | 0.045 in. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 1.15 mm |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Storlek | 11 |
| Visa mer |