Läs mer
Ansell™ AlphaTec ™MICROCHEM ™4000 Modell 215 Förkläde med ärmar
MICROCHEM™ 4000 är designad för att ge en exceptionell barriär mot organiska och oorganiska kemikalier och biologiska ämnen
Brand: Ansell™ GR40T-00215-07
9071.32 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "24116" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Velcro fäste i nacken
- Knytknäppning i midjan
- Dubbel mudd med stickad
- inre mudd
- Svetsade och tejpade sömmar
Specifikationer
| Förkläde | |
| Flerskikts barriärlaminattyg | |
| Begränsad användning | |
| Icke-steril | |
| Ja | |
| Skavsår, syror, antistatiska, blodburna patogener, kemikalier | |
| Alphatec™ 4000, modell 215 |
| 4X-stor | |
| Klart | |
| Krok och ögla, midjeband | |
| Dubbel inre sticka | |
| Hold (Håll) | |
| EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (3); EN 14605: 2005 +A1:2009, Typ PB (4); EN14126: 2003, typerna PB(3)-B, PB (4)-B | |
| Svetsad och tejpad |