Läs mer
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas volymflaska med polypropenproppar, med certifikat
Bärnstensfärgat glas för att skydda ljuskänsligt innehåll. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
Brand: BRAND™ 957485
675.81 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tillverkad av Boro 3.3 glas
- Enl. till DIN EN ISO 1042
- Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
- Klass A, DE-M märkning
Specifikationer
Polypropen | |
50 mL | |
1 | |
NS 12/21 | |
A |
11 mm | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Volumetrisk kolv | |
±0,05 ml | |
Propp |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Amber 3.3 borosilikatglas volymflaska med polypropenproppar, med certifikat > Kapacitet: 50 ml
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering