Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Hydrazide) Product Code.: 10401095
compliance-icons compliance-icons
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Hydrazide)
Code produit. 10401095 Tous les produits Cytiva Produits
1 mg, Cy5, Cy5 Hydrazide, 1mg
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Label or Dye:
Cy3
Cy5
Cy5.5
Product Type:
Cy3 Hydrazide
Cy5 Hydrazide
Cy5.5 Hydrazide
Conditionnement:
1mg
5mg
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 10401095
Brand: Cytiva PA15121
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates
Hydrazide esters provide a convenient method for the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates. For maximum convenience, stable active hydrazide esters are supplied and stored as solid material.
  • Range of bulk packs available for greatest economy
  • Example protocols included with each dye pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) For labelling via carbonyl groups. For use in steady state fluorescence, FP and FRET applications
Quantity 1 mg
Product Type Cy5 Hydrazide
Kit Contents Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye
pH Range 3 to 10
Molecular Weight (g/mol) 791.99
Solubility Soluble in cold water and hot water
Content And Storage 2°C to 8°C, protected from light. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles.
Label or Dye Cy5
Color Blue
Product Information
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin sensitiser Category 1
  • Respiratory sensitiser Category 1
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : Cy5 (hydrazide)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Hydrazide) >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis