Läs mer
Amlodipine besylate, 98+%, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
1301.97 SEK - 6532.09 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 111470-99-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C26H31ClN2O8S |
| Molekylvikt (g/mol) | 567.05 |
| MDL-nummer | MFCD00887594 |
| InChI-nyckel | ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin |
| PubChem CID | 60496 |
| ChEBI | CHEBI:2669 |
| IUPAC-namn | benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15454589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62164.03 |
1g |
1301.97 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15464589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62164.06 |
5g |
2793.11 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15474589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62164.14 |
6532.09 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAmlodipine besylate is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It is also used as an antianginal and antihypertensive. Amlodipine besylate also displays vasoprotective effects in cardiovascular disease and inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM). Amlodipine besylate has been shown to inhibit proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells.
Solubility
Soluble in DMSO (≥20 mg/mL), water (10 mM), chloroform, ethanol (≥14 mg/mL), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 111470-99-6 | |
| 567.05 | |
| ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N | |
| 60496 | |
| benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C26H31ClN2O8S | |
| MFCD00887594 | |
| amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin | |
| CHEBI:2669 | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O |
Specifikationer
| Amlodipine besylate | |
| C26H31ClN2O8S | |
| 14,491 | |
| Soluble in DMSO (?20mg/mL),water (10 mM),chloroform,ethanol (?14mg/mL),and methanol. | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
| 567.05 | |
| CHEBI:2669 | |
| ≥98% |
| 111470-99-6 | |
| MFCD00887594 | |
| amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin | |
| ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N | |
| benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 60496 | |
| 567.05 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : US7967700
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Amlodipine besylate
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Amlodipine besylate