Läs mer
Ammoniaklösning, stark, NF - FCC, J.T. Baker™ Produktkod.: 15518654
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ammoniaklösning, stark, NF - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15518654 Handla allt J.T.Baker Produkter
2.5 L, Glasflaska, 2.5 L
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 15518654
Brand: Avantor J.T.Baker 972605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7664-41-7
Molekylformel H3N
Molekylvikt (g/mol) 17.03
MDL-nummer MFCD00011418
InChI-nyckel QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-folVisa merVisa mindre
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
LEDER N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonia Solution
Namnnotering Strong
Kvantitet 2.5 L
IUPAC-namn azane
Formel vikt 17.03
Kvalitet FCC/NF
Förpackning Glasflaska
Densitet 1L = 0.90kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ammoniaklösning, stark, NF - FCC, J.T. Baker™ >