Läs mer
Electrothermal™ Analog Power Controller
Produktkod. 10724216
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10724216 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10724216 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3622302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3750.00 SEK
    3524.24 SEK / Paket med 1
    Save 225.76 SEK
    6% Av
I lager
Kontrollera strömförsörjningen till en laboratorieutrustning åt gången. Analog Power Controller är utformad för att styra uppvärmningen av resistiva belastningar för bänkdrift.
  • Varje värmeregulator har 2 neonindikatorer: ''Power On'' vitt neonljus och ''Mantle/Bunsen Heater On'' bärnstensfärgat neonljus.
  • Regulatorns kontrollratt kan vridas medurs för att öka effekten.
  • När ratten vrids, kommer värmeregulatorns bärnstensfärgade neonljus att pulsera för att visa att ström tillförs den utrustning som styrs, t.ex. mantlar, värmetejp.
  • Pulsfrekvensen minskar när regulatorns kontrollratts inställning ökas
  • Vid maximal inställning lyser den bärnstensfärgade neonet kontinuerligt.
  • Inkluderar en stödstångsklämma på baksidan av varje värmekontroll för att klara en standard 12,5 mm (1/2in.) diameter stång.
  • Kort nätkabel med en IEC uttag för att ansluta till den resistiva lasten.
  • En tillbehörsförlängningskabel finns tillgänglig där fjärrmanövrering krävs, t.ex. i en rökutsugsenhet.
  • Kan monteras på standardställningen 12 mm diameter eller retortstativ, och kan även väggmonteras med hjälp av ett monteringsfäste eller stå direkt på bänken.
Specifikationer
Controllertyp Analog
För användning med Värmemantlar
Mått (L x B x H) 130 x 95 x 105 mm
Spänning 230 V
Wattal 1800 W
Vikt (metrisk) 0.42 kg
Produkttyp Temperaturregulator
Frekvens 50/60 Hz