Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Vinklade trehalsade rundbottnade kolvar
Trehalsade destillationskolvar med två vinklade sidohalsar (20° )
805.00 SEK - 6190.00 SEK
Specifikationer
Material | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Hals stil | Trehalsade med två vinklade sidhalsar |
Antal per förpackning | 1 |
Produkttyp | Destillationskolv |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Beskrivning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Beskrivning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
12560207
|
Lenz Laborglasintrumente™
03313249 |
250 mL | Mitthals- NS 24/29, Sidohalsar - NS 19/26 |
805.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10200931
|
Lenz Laborglasintrumente™
03314473 |
2000 mL | Mitthals- NS 29/32, Sidohalsar - NS 29/32 |
1465.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 15-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10458402
|
Lenz Laborglasintrumente™
03315488 |
10,000 mL | Mitthals- NS 45/40, Sidohalsar - NS 29/32 |
6190.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 26-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
- Enl. till DIN 12394 och utöver DIN-standard
- Med två vinklade sidohalsar (20° )
- Med koniska slipade fogar
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifikationer
Borosilikatglas (3.3) | |
Trehalsade med två vinklade sidhalsar | |
1 | |
Destillationskolv |