Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Produktkod. p-4919402 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 15480614
Brand: Applied Biosystems™ 4461881
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix är formulerad för att förstärka upp till 4 mål i en enda reaktion, vilket ger kortare körtider (mindre än 40 minuter).
  • Optimerad för multiplexering - validerad för quadplex-genuttryck och genotypningsanalyser
  • Klassens bästa prestanda - överlägsen känslighet, noggrannhet, dynamiskt omfång och specificitet
  • Minskade körtider på snabb och standardinstrumentering - optimerad för snabbt läge på snabba instrument och snabba cykelförhållanden på standardinstrument
  • Sömlös integrering i dina experiment – validerad med Applied Biosystems™ TaqMan™ analyser och TaqMan™ QSY™ sonder för genuttryck och genotypningsexperiment
  • Överförd kontamineringskontroll - innehåller värmelabilt UDG
  • Bred instrumentkompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller 1 rör (1 mL) 2X TaqMan™ Multiplex Master Mix tillräckligt för 100 reaktioner.
TaqMan™ Multiplex Master Mix innehåller AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras, uracil-N-glykosylas (UNG), dNTPs (med dUTP), MUSTANG PURPLE™ färgämne (passiv referens) och optimerad buffert.
Förvara i kylskåp (2 –8 °C).
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod Multiplex qPCR
Polymeras AmpliTaq snabb DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produktlinje TaqMan™
Produkttyp Multiplex Master Mix
Kvantitet 1 mL
Tillräckligt för 100 reaktioner
För användning med (applikation) Genuttryck, Virusdetektion
Trohet (mot Taq) 2 X
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 1 mL