Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ ATAS Optic Split / Splitless FocusLiner
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
Brand:  Trajan Scientific and Medical™ 09227201
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12924091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 SEK
    451.67 SEK / Varje
    Spara 1.33 SEK
    0.29% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 25-11-2025
Beskrivning
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med ATAS optiska instrument
Specifikationer
Specifikationer
1 st
Split/Splitless Focusliner Inlet Liner
5 mm
81 mm
3 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical™ ATAS Optic Split / Splitless FocusLiner >