Learn More
ATP6V1G2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 25316-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16883905
  • 1645.54 SEK / 20µL
Explore more special offers
Description
Description
Catalytic subunit of the peripheral V1 complex of vacuolar ATPase (V-ATPase). V-ATPase is responsible for acidifying a variety of intracellular compartments in eukaryotic cells.
Specifications
Specifications
ATP6V1G2
Polyclonal
Unconjugated
ATP6V1G2
ATP6G, ATP6G2, ATP6V1G2, NG38, V ATPase 13 kDa subunit 2, V ATPase subunit G 2, VMA10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
368044, 534, 66237
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O95670, Q9WTT4
ATP6V1G2
ATP6V1G2 Fusion Protein Ag18007
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Title
ATP6V1G2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis