Läs mer
Axygen™ Maximal Recovery™ Pipettspets av polypropen
För ultralågt retention och högt utbyte
Brand:  Axygen™ T-300-L-R-S
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12786599
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Fasad
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention och hög avkastning
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Icke-filtrerad
Ej filtrerad
Klart
Med nästan alla märken av en- och flerkanalspipetter
96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs
Maxymum Recovery
0,5 till 10μ l
Sterila
DNase, RNase och Pyrogen Free
Ställ
Universal passform
Polypropen
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Axygen™ Maximal Recovery™ Pipettspets av polypropen > Racked, steril; Maximum återhämtning; 0,5-10μ L