Läs mer
Bel-Art™ Mercury Collector
Fångar upp spillda kvicksilverpärlor snabbt och bekvämt. Bel-Art™ Mercury Collector rymmer 125 ml kvicksilver.
452.05 SEK - 477.00 SEK
Specifikationer
Färg | White |
---|---|
Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
Material | Polyethylene |
Inkluderar | Jar, perforated plate, lid with attached foam pad |
Höjd (engelska) | 1.88 in. |
Produktkod | Brand | För användning med (applikation) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | För användning med (applikation) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
12372088
|
Bel-Art™
F36251-0000 |
Mercury spill clean-up replacement pad | ||||||||
10595444
|
Bel-Art™
F36250-0000 |
Mercury spill clean-up |
498.00 SEK 452.05 SEK / Varje Spara 45.95 SEK 9% Av |
Beräknad leverans: 28-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
Fångar upp spillda kvicksilverpärlor snabbt och bekvämt. Bel-Art™ Mercury Collector rymmer 125 ml kvicksilver.
- Locket har en absorberande skumkudde på insidan
- Ersättningsskumkudde finns tillgänglig
- Kassera kvicksilver enligt godkänd avfallshanteringsmetod
Specifikationer
White | |
Polyethylene | |
1.88 in. |
125 mL | |
Jar, perforated plate, lid with attached foam pad | |
4.77 cm |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Mercury Collector