Learn More
Ansell BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL15NITPP27
BIOPHARMA
Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve is compatible with varied cuff systems and comes in either multiple sizes.
Marque:  Ansell GSL36NITPP26
71174.78 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30002917
  • 103730.00 SEK / Pack of 20
Il en reste null
Estimated Shipment: 23-02-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Assured quality: The BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL15NITPP26 is triple bagged, for assured integrity, and 100% visually inspected, ensuring high levels of quality
  • Enhanced versatility: These nitrile protective sleeves are compatible with a wide range of cuff systems, extending protective coverage to the arm
  • Specialized protection: In addition, they are autoclave compatible, offering wearers' arm protection in highly pressurized, high-temperature conditions
  • Added benefits: These arm protection sleeves also feature extremely low levels of particles and offer excellent ESD properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Class 10 (ISO 4)
Ambidextrous
Nitrile
12
0.50 mm
12 in.
660 mm
No
White
Yes
Isolator, RABS Sleeve
20 mil
Life Sciences Healthcare Electronics
26 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ansell BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL15NITPP27 > Size: 12
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis