Learn More
Ansell BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL15NITPP27
Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve is compatible with varied cuff systems and comes in either multiple sizes.
73620.00 SEK - 103730.00 SEK
Specifications
Certifications/Compliance (Europe) | EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Chlorinated | No |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Color | White |
Hand | Ambidextrous |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | QuantitĂ e disponibilitĂ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | QuantitĂ e disponibilitĂ | ||||||
30002924
![]() |
Ansell
GSL20NITPP26 |
8 |
73620.00 SEK
Pack of 20 |
Estimated Shipment: 18-03-2026
Log in to see stock. |
Hai giĂ un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilitĂ . Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
30002920
![]() |
Ansell
GSL33NITPP26 |
10 |
79805.00 SEK
Pack of 20 |
Estimated Shipment: 07-11-2025
Log in to see stock. |
Hai giĂ un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilitĂ . Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
30002917
![]() |
Ansell
GSL36NITPP26 |
12 |
103730.00 SEK
Pack of 20 |
Estimated Shipment: 18-03-2026
Log in to see stock. |
Hai giĂ un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilitĂ . Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Assured quality: The BioClean™ Sterile Nitrile RABS/Isolator Sleeve GSL15NITPP26 is triple bagged, for assured integrity, and 100% visually inspected, ensuring high levels of quality
- Enhanced versatility: These nitrile protective sleeves are compatible with a wide range of cuff systems, extending protective coverage to the arm
- Specialized protection: In addition, they are autoclave compatible, offering wearers' arm protection in highly pressurized, high-temperature conditions
- Added benefits: These arm protection sleeves also feature extremely low levels of particles and offer excellent ESD properties
Specifica
EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Class 10 (ISO 4) | |
Ambidextrous | |
Nitrile | |
20 mil | |
Life Sciences Healthcare Electronics | |
660 mm |
No | |
White | |
Yes | |
Isolator, RABS Sleeve | |
0.50 mm | |
26 in. |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.