Läs mer
Bismuth rod, Puratronic™, 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific™
8457.22 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7440-69-9 |
|---|---|
| Molekylformel | Bi |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.98 |
| MDL-nummer | MFCD00134033 |
| InChI-nyckel | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod |
| PubChem CID | 5359367 |
| ChEBI | CHEBI:33301 |
| IUPAC-namn | bismuth |
| LEDER | [Bi] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15474125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047229.KF |
1 pc. |
8457.22 SEK
Paket med 1 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| Bi | |
| MFCD00134033 | |
| bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod | |
| CHEBI:33301 | |
| [Bi] |
Specifikationer
| Bismuth rod | |
| 7440-69-9 | |
| ≈7.5g/cm | |
| Bi | |
| bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod | |
| [Bi] | |
| 208.98 | |
| CHEBI:33301 | |
| Puratronic™ |
| 10mm (0.39 in.) dia. x 145mm (5.71 in.) long | |
| Odorless | |
| (metals basis) | |
| MFCD00134033 | |
| JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N | |
| bismuth | |
| 5359367 | |
| 99.9999% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 231-177-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures