Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ One-Mark Bulb Pipetter
Produktkod. p-8000813 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11303854
Brand: BRAND™ 29702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik klass AS volumetriska pipetter gjorda av Soda-lime glas med 1 markering och blå gradering med en volym på 20 ml, en tolerans på 0,03± ml och en total längd på 510± 10 mm.
  • Volumetriska pipetter, klass AS , Soda-lime glas, 1 märkning, blå gradering
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • DE-M-märkning med batchnummer
  • Gradering och inskriptioner i starkt kontrasterande blå emalj
  • Kalibrerad för att leverera (EX )
  • Alla Blaubrand™ volumetriska pipetter levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per tillverkarens ytterförpackning (upp till 2ml: 12 cylindrar, över 2 ml: 6 cylindrar per förpackning)
  • Finns även med individuellt certifikat eller DAkkS (tidigare DKD) kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Min. Flödestid 5 sek.
Kvantitet 12/Pk.
Färg Blått
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Enmarks glödpipett