Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M buffertlösning, pH 9,0 Produktkod.: 15474559
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M buffertlösning, pH 9,0
Produktkod. p-7042321
250 mL, 250ml
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15474559
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62125.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-43-4
Molekylformel B4Na2O7
Molekylvikt (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI-nyckel NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dinatriumbicyklo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
LEDER [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Borate buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 9.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerU03L516 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum10/08/2025 ProduktkodJ62125.AP,J62125.AK
PartinummerS22L531 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum26/06/2025 ProduktkodJ62125.AP,J62125.AK
PartinummerY29K541 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum02/12/2024 ProduktkodJ62125.AP,J62125.AK
PartinummerQ11K527 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum09/05/2024 ProduktkodJ62125.AP,J62125.AK
PartinummerZ25J615 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/01/2024 ProduktkodJ62125.AP,J62125.AK
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Borat, 0,5 M buffertlösning, pH 9,0 >