Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner
Längd (metrisk):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Klassisk tvärbunden dimetylpolysiloxanteknologi
- Låg blödning
- Icke-polär
- Idealisk för analyser som kolväten, aromater, bekämpningsmedel och aminer
Specifikationer
Specifikationer
Diameter (metrisk) | 0.22 mm |
Typ | BP1 GC-kolumn |
För användning med (applikation) | Kolväteanalys, Aromatisk analys, Bekämpningsmedelsanalys, Fenoler, Herbicidanalys, Aminer |
Temperaturområde | -60 °C till +340/360 °C |
Filmtjocklek | 1μ m |
Längd (metrisk) | 50 m |
Material | 100 % dimetylpolysiloxan |
Förpackningsmaterial | BP1 |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Trajan Scientific and Medical™ BP1 GC Kapillärkolonner >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering