Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ LDPE-flaskor med kapsyler
VITLAB runda flaskor är gjorda av lågdensitetspolyeten, med polypropenskruvlock
506.60 SEK
Specifikationer
Material | LDPE |
---|---|
Sterilitet | Icke-steril |
Förslutning ingår | Ja |
Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
Graderad | Nej |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15233009
|
BRANDTECH™ VITLAB™
94589 |
50 mL | GL 18 |
520.00 SEK 506.60 SEK / Paket med 24 Spara 13.40 SEK 2% Av |
Beräknad leverans: 03-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Låg vikt och brottsäker
Specifikationer
LDPE | |
Ja | |
Nej | |
Reagensflaska | |
Skruvlock |
Icke-steril | |
Får inte autoklaveras | |
Smal | |
Polypropen | |
Nej |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRANDTECH™ VITLAB™ LDPE-flaskor med kapsyler