Läs mer
Buffertlösning, pH 1,00, Chem-Lab
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
pH-nivå± 0,02 vid angiven temperatur:
- pH 0,94 vid 0 °C
- pH 0,99 vid 10 °C
- pH 1,00 vid 20 °C
- pH 1,00 vid 25 °C
- pH 1,00 vid 30 °C
- pH 1,01 vid 40 °C
- pH 1,01 vid 50 °C
- pH 1,01 vid 60 °C
- pH 1,01 vid 70 °C
- pH 1,02 vid 80 °C
- pH 1,02 vid 90 °C
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/mL |
| pH | 1.00 (at 20°C to 30°C) |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Formulering | KCl-HCl |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertlösning, pH 1,00, Chem-Lab >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering