Learn More
CHCHD4 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 3E4C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66718-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16888855
  • 1645.54 SEK / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CHCHD4, a component of human mitochondria, belongs to a protein family whose members share 6 highly conserved cysteine residues constituting a -CXC-CX(9)C-CX(9)C- motif in the C terminus.
Spécification
Spécification
CHCHD4
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8N4Q1
Chchd4
CHCHD4 Fusion Protein Ag15339
20 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
3E4C6
Unconjugated
CHCHD4
CHCHD4, FLJ31709, MIA40
Mouse
Protein G
RUO
131474, 312559
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
CHCHD4 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 3E4C6, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis