Läs mer
VITLAB™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd skala
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. VITLab™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd skala är designade med en sexkantig bas med bottendubbar för att ge hög stabilitet.
356.00 SEK - 1050.00 SEK
Specifikationer
Material Polypropen
Klass B
skala Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna
Form Rund
Bastyp Hexagonal
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand dimCapacityMetric Examen Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand dimCapacityMetric Examen Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15732106
Visa dokument
VITLAB™
646941
0.2 mL
356.00 SEK
Paket med 12
Se alternativa produkter
Spara upp till  45.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-09-2025
Lägg i varukorgen
10281232
Visa dokument
VITLAB™
653941
20 mL
1050.00 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-09-2025
Lägg i varukorgen
15762106
Visa dokument
VITLAB™
650941
2 mL
498.00 SEK
Paket med 6
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Mycket transparent
  • Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna, kalibrerade‘ I’
  • Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706
  • Termisk spänning upp till 80° C medför inte att toleransgränserna permanent överskrids
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
Polypropen
Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna
Hexagonal
B
Rund
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VITLAB™ Graderade cylindrar av polypropen av klass B med förhöjd skala