Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter
Vikt (metrisk):
1 g
5 g
10 g
20 g
200 g
2 kg
Beskrivning
- Permanent magnetisering:< 25μ T
- Vikter avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med vågar av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II
- Vikter med justerhål (förutom 1 till 20 g monoblock)
- Identifiering för spårbarheten
Specifikationer
Specifikationer
Produkttyp | Vikt |
Certifikat och efterlevnad | OIML R111 rekommendation |
Material | Rostfritt stål |
Vikt (metrisk) | 10 g |
Densitet | 8000± 100 kg/m 3 |
Form | Cylindrisk |
Diameter (metrisk) Utsida | 10 mm |
Längd (metrisk) | 18 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Zwiebel™ Klass F1 kalibreringsvikter >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering