Läs mer
Cobalt Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™ Produktkod.: 10774593
Cobalt Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073208 Handla allt Fisher Chemical Produkter
100 mL, 100ml
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10774593
Brand: Fisher Chemical J/8020/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
MDL-nummer 10935
Specifikationer
Förpackning HDPE plastic bottle
Fysisk form Liquid
Färg Colorless
pH 1
Kvantitet 100 mL
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cobalt Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™ >