Läs mer
Corning™ Mini Bioreactor Centrifugerör
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15143985 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15143985 50 ml Paket med 300
1 options
Produktkod. 15143985 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5635.00 SEK
    5265.40 SEK / Paket med 300
    Save 369.60 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för processoptimering med hög genomströmning för suspensionscellodling
Funktioner och fördelar
  • Polypropenrör med stor markeringspunkt för att tydligt identifiera rörinnehåll och experimentella parametrar
  • Polypropenlock med 4 ventiler; hydrofobt membran ger gasutbyte
  • Steril, icke-pyrogen och RNas-/DNas-fri
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
    Stängningsfärg Orange
    Diameter (engelska) Utsida 1,2 tum
    Färg Klart
    Kapacitet (metrisk) 50 ml
    Disponibel Engångsbruk
    Material Polypropen
    nr per ärende 300
    Antal per förpackning 25
    Sterilitet Sterila
    Form Konisk
    Längd (metrisk) 114 mm
    Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
    Bottenform Konisk
    Förslutning ingår Ja
    Skrivområde Ja
    Diameter (metrisk) 29.1 mm
    Graderad Ja
    Produkttyp Centrifugerör
    Max. RCF 12,000 x g