Läs mer
Corning™ Polypropylene (PP) Centrifuge Bottles: Translucent
Translucentt flat-bottom centrifuge bottles come with a high performance silicone O-ring cap or standard screw cap, depending on model
487.35 SEK - 7087.36 SEK
Specifikationer
Färg | Translucent |
---|---|
Material | Polypropylene |
Antal per förpackning | 4/Pk. |
Sterilitet | Non-sterile |
Stängningsfärg | Orange |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15158259
|
Corning™
431840 |
250 mL | Silicone O-ring cap | |||||||
15180835
|
Corning™
431841 |
250 mL | Screw cap | |||||||
15619186
|
Corning™
431845 |
500 mL | Screw cap |
487.35 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 21-01-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15609186
|
Corning™
431844 |
500 mL | Silicone O-ring cap | |||||||
Beskrivning
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
- Wide-mouth design improves liquid handling.
- Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
- Extra-thick walls for durability
- Leak-free processing at maximum rated speeds
- Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Beställningsinfo
Caps are not interchangeable among different size/material bottles.
Specifikationer
Translucent | |
4/Pk. | |
Orange | |
Yes | |
Cylindrical |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
Wide | |
Polypropylene |