Beskrivning
- En mängd olika membran finns tillgängliga för att möta dina behov: Polyetersulfon (PES)– låg proteinbindning och snabbare flödeshastigheter; tensidfritt cellulosaacetat (SFCA)– lägsta proteinbindning; polytetrafluoretylen (PTFE)– kemisk resistens; regenererad cellulosa (RC )– bästa valet för DMSO-kompatibilitet; Nylon (NY)– hydrofila, ytaktiva ämnen och lägst extraherbara.
- 100 % integritetstestad, icke-pyrogen och icke-cytotoxisk, tillverkad i enlighet med ISO 9001 standarder.
Beställningsinfo
Porstorlek och membrantyp är tryckt på varje sprutfilter. Sterila filter är individuellt blisterförpackade i fall om 50, icke-sterila i fall om 50.
Uppfyllande
Tillverkad till ISO 9002 och GMP standarder och 100 % integritetstestad. HPLC-certifierade filter (RC ) genomgår omfattande tester för att säkerställa inga främmande toppar i UV-området.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Regenererad cellulosa |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| För användning med (applikation) | För vävnadsodling och HPLC |
| Håll upp volymen (efter luftrening) | 150μ L |
| Tryckvärdering | 87psi |
| Spetsmaterial | Polypropen |
| Typ | Sprutfilter |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 100 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |