Learn More
COX4NB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 19889-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Expressed in liver, pancreas, heart, lung, kidney, brain, skeletal muscle, and placenta, Expression levels are highest in pancreas and moderate in heart, skeletal muscle, and placenta.Spécification
COX4NB | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
EMC8 | |
C16orf2, C16orf4, COX4 neighbor, COX4AL, COX4NB, EMC8, FAM158B, Neighbor of COX4, NOC4, Protein FAM158B | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
10328, 18117, 361425 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.3 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O43402, O70378, Q5FVL2 | |
Emc8 | |
COX4NB Fusion Protein Ag13720 | |
20 μL | |
Primary | |
Rat, Mouse, Human | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
COX4NB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu