Läs mer
Multiroir™ Crystal Polystyrene Transmission Lab Box
Kapacitet (metrisk):
0.09 L
0.2 L
0.42 L
1.3 L
3.7 L
10.85 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Transparent, stapelbar och mycket UV-beständig
- Integrerad etiketthållare
- Kemiskt inert plast
- Kvalitet i kontakt med livsmedel
- Fonder och över har han-hon-reliefer som låser staplingen och ger perfekt förvaringsstabilitet
- De snäva toleranserna för monteringen av locket på basen säkerställer en bra tätning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.09 L |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (applikation) | Konservering, förvaring och presentation av produkter |
| Produkttyp | Transmission Lab Box |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 60 L x 50 H mm |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Längd (metrisk) Interiör | 55 mm |
| Visa mer |