Läs mer
Sartorius Cubis™ II Precision High-Capacity Balance, MCA-användargränssnitt
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Med helt konfigurerbar hårdvara, mjukvara och anslutning, Cubis™ II erbjuder en högpresterande balans som passar dina unika krav och efterlevnadskrav.
73845.00 SEK - 164365.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR PART 11 17025 USP 41
Anslutningstyp 2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Utjämning Automation motoriserad
Material Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
Se fler specifikationer
Produkter 7
Produktkod Brand Kapacitet Inkluderar Läsbarhet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet Inkluderar Läsbarhet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16263192
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Sartorius
MCA20201S-2S00-0 QP99
20.2 kg Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport, QP99 mjukvara 0.1 g
120705.00 SEK
1 enhet
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16330534
BIOPHARMA
Visa dokument
Sartorius
MCA36201S-2S00-0
36.2 kg Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport 0.1 g
113015.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16465195
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Sartorius
MCA36200S-2S00-0
36.2 kg Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport 1 g
73845.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16243222
Visa dokument
Sartorius
MCA36201S-2S00-0 QP99
36.2 kg Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software 0.1 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
16425375
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Sartorius
MCA50201S-2S00-0
50.2 kg Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport 0.1 g
134080.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16322276
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Visa dokument
Sartorius
MCA70200S-2S00-0
70.2 kg Balanstillbehör, Strömförsörjning, Manual, Fabrikstestrapport 1 g
126625.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16263242
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Sartorius
MCA70201S-2S00-0 QP99
70.2 kg Balance Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software 0.1 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till  9505.00 SEK
»
Beskrivning
Beskrivning
  • Monolitiskt vägningssystem
  • Integrerade klimatsensorer
  • Individuella provhållare
  • Felfri drift
  • Individuella QApp-arbetsflöden
  • Motoriserad automatisk nivellering
  • Full end-to-end dataintegritet
  • 21 CFR Part 11 överensstämmelse
  • Integrerad revisionsspår
  • Toppmodern användarhantering
  • Enastående servicesupport
  • Integrerat statuscenter
  • Integrerade servicefunktioner
  • Förebyggande underhåll enligt ackrediterade standarder
  • För alla modeller upp till en maximal kapacitet på 8,2 kg
  • Stor 7-tums TFT-färgskärm i 16:9-format med nytt användargränssnitt
  • Software Factory installerade grundläggande uppsättning viktiga vägningsapplikationer (licensfria) och paket med speciella vägningsapplikationer och funktionstillägg (licens krävs)
  • Användning Aktiveras med pekknapp, beröringsfri med IR-sensor
    (dragskydd M) eller gestsensor (tillval), inlärningsförmåga
Garanti
10 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
21 CFR PART 11 17025 USP 41
Färg TFT-pekskärm
Pressgjutet aluminium, plast PBT, Optiwhite flytglas och rostfritt stål, aluminiumlister
0 °C till +40 °C
10 år
120/240 V
1,0 A
Klass III
2 USB A hamnar, 1 USB B-port, 1USP C-port, 1-9-stifts RS 232-anslutning, 1 Ethernet-port
Automation motoriserad
Inget dragskydd
Precisionsbalans med hög kapacitet
15.8/17.1 kg
100 till 240 V
50/60 Hz (± 5 %)
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius Cubis™ II Precision High-Capacity Balance, MCA-användargränssnitt