Läs mer
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Truperella pyogenes ATCC™ 19411™ Produktkod.: 12908828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1946.53 SEK / Paket med 5
    Spara 53.47 SEK
    2% Av
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Truperella pyogenes ATCC™ 19411™
Produktkod. 12908828
5 öglor/pack, Paket med 5
Kvantitet:
5 öglor/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12908828
Brand: Thermo Scientific™ R4600504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 SEK
    1946.53 SEK / Paket med 5
    Spara 53.47 SEK
    2% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdiga QC-organismer rekommenderas för användning vid prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ är färdiga att använda QC-organismer som rekommenderas för användning i prestandatestning av media, fläckar, reagenser och identifieringssatser, och för utvärdering av bakteriologiska procedurer.
Slingan kan lösas i flytande medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Art.nr. R4631000 eller strök direkt på lämpligt medium.
Beställningsinformation:
Culti-Loops förseglas individuellt i en foliepåse och förpackas fem öglor per förpackning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ATCC® 19411TM*
Beskrivning Truperella pyogenes
Formatera Culti-Loops
Produkttyp Culti-Loops Kvalitetskontroll Organism
Målorganismklass Gram-positiva stavar
Testtyp Kvalitativ QC
Kvantitet 5 öglor/pack
Stambeteckningar NCTC 5224 [84, C100, DSM 20630]
Art Truperella art
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer285328 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum07/08/2025 Produktkod
Partinummer247532 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/04/2025 ProduktkodR4600504
Partinummer206229 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum10/01/2025 ProduktkodR4600504
Partinummer175081 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/10/2024 ProduktkodR4600504
Partinummer155716 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum22/08/2024 ProduktkodR4600504
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative word mark och ATCC-katalogmärkena är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Truperella pyogenes ATCC™ 19411™ >