Läs mer
Applied Biosystems™ Beställnings TaqMan™ SNP genotypningsanalys, icke-human
Produktkod. p-8015466 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
L (2400 reaktioner), gjord på beställning
M (1000 reaktioner), gjord på beställning
S (300 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Paket med 80
Varje
Produktkod. 15541034
Brand: Applied Biosystems™ 4332076
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Applied Biosystems TaqMan Användning av SNP genotypningsanalyser TaqMan 5'-nukleaskemi för att amplifiera och detektera specifika polymorfismer i renade genomiska DNA-prover.
Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assays use TaqMan 5'‐nuclease chemistry to amplify and detect specific polymorphisms in purified genomic DNA samples. Each assay enables genotyping of individuals for a single nucleotide polymorphism (SNP) and consists of two sequence-specific primers and two TaqMan minor groove binder (MGB) probes with non-fluorescent quenchers (NFQ). One probe is labeled with VIC dye to detect the Allele 1 sequence; the second probe is labeled with FAM dye to detect the Allele 2 sequence.
Applied Biosystems TaqMan Användning av SNP genotypningsanalyser TaqMan 5´ -nukleaskemi för att amplifiera och detektera specifika polymorfismer i renade genomiska DNA-prover. Varje analys möjliggör genotypning av individer för en enda nukleotidpolymorfism (SNP) och består av två sekvensspecifika primrar och två TaqMan mindre spår bindemedel (MGB ) prober med icke-fluorescerande släckare (NFQ). En sond är märkt med VIC färgämne för att detektera Allel 1-sekvensen; den andra sonden är märkt med FAM färgämne för att detektera Allel 2-sekvensen.
Beställnings TaqMan SNP Genotyping Assays kan enkelt utformas utan extra kostnad genom att skicka in målsekvenser konfidentiellt till vårt säkra Custom Assay Design Tool. Verktyget kan generera analysdesigner riktade mot vilken SNP som helst i vilken organism som helst, vilket ger maximal flexibilitet för att möta dina forskningsbehov.
Fördelar:
Beprövad —guldstandard TaqMan kemi och robust analysdesign ger exakta, reproducerbara och pålitliga resultat
Enkelt —bekvämt enrörsformat och enkelt arbetsflöde ger en enkel väg till pålitliga resultat; ingen optimering krävs
Flexibel —erhålla analysdesigner för alla SNP i vilken organism som helst med vårt säkra Custom Assay Design Tool, utan extra kostnad
Testade
alla anpassade analyser är kvalitetskontrolltestade för syntesnoggrannhet och formuleringsfullständighet Ungefärlig leveranstid
––
4 6 dagar i Nordamerika och 6 10 dagar i Europa. Dessa anpassade analyser är designade, syntetiserade, formulerade, optimerade och kvalitetskontrolltestade.
TaqMan SNP genotypningsanalyser kräver endast tre reaktionskomponenter för PCR: renat genomiskt DNA (–1 20 ng), analyslösningen och TaqMan Genotyping Master Mix (eller annan kompatibel mastermix) (säljs separat).
Alla analysdesigner är produkten av vår branschledande bioinformatikpipeline, optimerad under mer än ett decennium genom att utnyttja tillverknings- och analysprestandadata. TaqMan Analyser har citerats i över 40 000 publikationer och stöds av mer än 350 patent.
Rekommenderad mastermix (säljs separat): TaqMan Genotyping Master Mix (kat. nr. 4371355)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 80X
Innehåll och lagring 1 rör innehållande en 40X (S och M storlekar) eller 80X (L storlek) blandning av förformulerad analys (2 prober och 2 primers).
Förvara vid -15 till -25 °C.
För användning med (utrustning) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR-system* , VeritiPro* , SimpliAmp* , MiniAmp* , Automated Thermal Cycler*
* Om en termisk cykler används för PCR-amplifiering måste den valfria föravläsningen och efterläsningen utföras separat på ett realtids-PCR-system
för att detektera och registrera fluorescerande signaler.
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Antal reaktioner 12 000 (384-brunnar), 2400 (96-brunnar)
Produktlinje TaqMan™
Kvantitet L (2400 reaktioner), gjord på beställning
Frakt skick Rumstemperatur
Provtyp Icke-mänsklig