Läs mer
Cyclohexanone cyanohydrin, 98% Produktkod.: 11302649
Cyclohexanone cyanohydrin, 98%
Produktkod. p-7029254
1 g, 1g
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 11302649
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26699.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 931-97-5 | C7H11NO | 125.171 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931-97-5
Molekylformel C7H11NO
Molekylvikt (g/mol) 125.171
MDL-nummer MFCD00003818
InChI-nyckel ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrinVisa merVisa mindre
PubChem CID 13610
IUPAC-namn 1-hydroxycyclohexane-1-carbonitrile
LEDER C1CCC(CC1)(C#N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexanone cyanohydrin
Smältpunkt 34°C to 36°C
Kokpunkt 132°C (19 mmHg)
Flampunkt 118°C (244°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 125.17
Procent renhet 98%
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
2 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer10136651 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum23/11/2021 ProduktkodH26699.09,H26699.18,H26699.03
Partinummer10206928 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum23/11/2021 ProduktkodH26699.09,H26699.18,H26699.03
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cyclohexanone cyanohydrin, 98% >