Learn More
CYP1B1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G8D4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Especificaciones
Antigen CYP1B1
Clone 1G8D4
Concentration 500 ÎĽg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16889415
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67033-1-IG-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16879415
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67033-1-IG-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
DescripciĂłn
DescripciĂłn
The CYP1B1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CYP1B1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CYP1B1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
CYP1B1
500 ÎĽg/mL
Monoclonal
Mouse
1545
Primary
1G8D4
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse, Rat, Pig
IgG1
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
CYP1B1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G8D4, Proteintech
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado