Learn More
Ansell™ DermaShield™ 73-711 Series Gröna Neoprenhandskar
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
200 par
Description
- Tillverkad av polykloropren
- Fri från latexproteiner och acceleratorer, minimerar den både typ I och typ IV allergier förknippade med naturgummi.
- Komfort och flexibilitet hos naturgummihandskar till ett lika konkurrenskraftigt pris
- Neoprenkomposition ger bättre kemisk resistens.
- Ny pärlmanschett hindrar handsken från att rulla ner, vilket ger ökat skydd.
- Sterila
- Tillgänglig för icke-sterila kontrollerade miljöer.
Specifications
Specifications
| Material på baksidan | Neopren |
| Manschettmaterial | Neopren |
| Användningsområden | Laboratory |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Yes |
| Material | Neopren |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 8 |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |