Läs mer
Dextran, MW ca 40,000, Thermo Scientific™
Dextran, CAS # 9004-54-0, is a glucose polymer. It is mainly used to increase electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity).
476.65 SEK - 8111.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 9004-54-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H32O16 |
| Molekylvikt (g/mol) | 504.438 |
| MDL-nummer | MFCD00130935 |
| InChI-nyckel | FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal |
| PubChem CID | 4125253 |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal |
| LEDER | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15445869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.09 |
10g |
530.80 SEK 476.65 SEK / 10g Save 54.15 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15455869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.18 |
50g |
1480.01 SEK 1328.65 SEK / 50g Save 151.36 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15465869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.22 |
100g |
2603.93 SEK
100g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15475869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63690.36 |
500g |
9035.88 SEK 8111.65 SEK / 500g Save 924.23 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Dextran is a glucose polymer biosynthesized by the non-pathogenic Leuconostoc mesenteroides
Application
- Dextran is a complex branched glucan that can be used to enhance electronegativity and reduce erythrocyte aggregation and platelet adhesiveness (anticoagulant activity)
- This compound promotes the activation of plasminogen by inhibiting α-2 antiplasmin
- Dextran can be used to reduce thrombosis in animal models
- It is used in osmotic stress techniques where osmotic pressure is applied to biological molecules
- Dextran can be used as an immobilization agent in biosensors
Kemiska identifierare
| 9004-54-0 | |
| 504.438 | |
| FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N | |
| 4125253 | |
| C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| C18H32O16 | |
| MFCD00130935 | |
| dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal | |
| 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal |
Specifikationer
| Dextran | |
| C18H32O16 | |
| 14,2948 | |
| Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethylene glycol and glycerol. | |
| C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O | |
| 504.438 | |
| ≈40 kd |
| 9004-54-0 | |
| MFCD00130935 | |
| dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal | |
| FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N | |
| 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal | |
| 4125253 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 232-677-5
missing translation for 'rtecsNumber' : HH9246000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures