Läs mer
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 HPLC-kolonner
Produktkod. 11331723 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11331723
Brand: Thermo Scientific™ 042191
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separera katjoniska och neutrala arter i en enda körning med hjälp av denna lösningsmedelskompatibla kolonn med blandat läge.
Separera katjoniska och neutrala analyter i en enda körning genom att använda Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500 kolumner. Med katjonbytes- och omvändfasegenskaper är denna polymerbaserade mixed-mode-kolonn lösningsmedelskompatibel och stabil över hela pH-intervallet 1-14. Lösningsmedel kan användas för att påverka selektiviteten såväl som för att avlägsna föroreningar för att förlänga kolonnens livslängd.
Denna kolumn är idealisk för att analysera ett brett spektrum av föreningar inklusive adrenerga, alkoholer, aniliner, antidepressiva medel, antiinflammatoriska medel, pläteringsmedel för badbad, cefalosporiner, fläckar och färgämnen, herbicider, nukleotider och nukleosider, peptider, sulfonamider och vattenlösliga vitaminer.
  • Makroporös hydrofob kärna ger omvänd fasretention och är belagd med ett katjonbyteslatexpärllager för katjonbytesretention
  • Jonbyteskapacitet på cirka 120μ ekv/kolumn
  • 100 % lösningsmedelskompatibel och bör alltid köras med minst 1 % organiskt lösningsmedel i den mobila fasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Blandat läge
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med (applikation) Omvänd fas och jonbyte
Max. Tryck 4000 psi (275 bar)
Partikelstorlek 8.5μ m
Stationär fas Sulfonsyra
Förpackningsmaterial Sfärisk, mikroporös polymer
pH 0 till 14
Porstorlek 1200Å
Kvantitet Varje
USP typ L50
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) 4 mm
Gröna funktioner Ansvarsfullt förpackad
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.