Läs mer
SCAT DURAN™ Genomskinlig rund laboratorieflaska
Produktkod. p-7225984 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Trådstorlek (metrisk):
GL45
NS29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17704884
Brand: SCAT 501122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorieflaskor av borosilikatglas för laboratorier med högsta kvalitetskrav vad gäller motståndskraft, termiskt beteende och lång livslängd.
  • Hög motståndskraft mot kemisk påverkan
  • Utmärkt termiskt beteende för användning upp till 140 °C
  • Lång livslängd tack vare högkvalitativt utförande
  • Fullständigt autoklaverbar vid 121 eller 134 °C
  • I olika trådstorlekar, former och färger
  • Valfritt med slipad hals eller med bred halsöppning
  • Varianter med skyddande beläggning finns
  • Inkluderar blått PP-skruvlock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
Beskrivning DURAN Laboratorieflaska
Material Borosilikatglas (3.3)
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) NS29/32
Halsfinish Slipad hals
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun Oslipad Bred
Form Rund
Produkttyp Laboratorieflaska