Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rörledningsfilter Produktkod.: 13151554
Beräknad leverans: 11-09-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DWK Life Sciences DURAN™ Rörledningsfilter
Produktkod. p-7189304 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
60 mm, 1, Varje
Diameter (metrisk):
30 mm
60 mm
90 mm
Porositet:
1
2
3
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13151554
Brand: DWK Life Sciences 258551109
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-09-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Ett rörledningsfilter används för att separera fasta ämnen från en gasfas.
Förutom fast-vätskefiltrering är även filtrering eller separation av reaktionsblandningar från gasfasen möjlig. Om till exempel ett rörledningsfilter är installerat i ett slangsystem, filtrerar dessa fasta rester från gasfasen och renar den på så sätt.
  • Genom att installera filtret i ett rörsystem är rening av en bärgas möjlig
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) In-line filtrering av gasledningar för att avlägsna fasta föroreningar (t.ex. damm); Kvalitativ oorganisk analys och preparativ kemi; Filtrering vid reducerat tryck; Filtrering
Antal per förpackning 1/Pk.
Porositet 1
Diameter (metrisk) 60 mm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Rörledningsfilter >