Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Volymflaska, klass A, individuellt certifikat
DURAN™ mätkolvar används för noggrann mätning av specifika mängder vätskor. De är volymetriska analyshjälpmedel i kvantitativt laboratoriearbete. Dessa mätkolvar är certifierade artikel för artikel och är märkta med ett individuellt nummer.
1125.00 SEK - 2600.00 SEK
Specifikationer
Material | Borosilikatglas (3.3), Polyeten |
---|---|
För användning med (applikation) | Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer |
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15270876
|
DWK Life Sciences
246790151 |
50 pmol RNA per reaktion |
1495.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15280876
|
DWK Life Sciences
246790254 |
2 mL |
1495.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15290876
|
DWK Life Sciences
246790957 |
5 ml (vid hals) |
1125.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15200886
|
DWK Life Sciences
246791053 |
10 ml (vid hals) |
1130.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15210886
|
DWK Life Sciences
246791259 |
20 mL |
1145.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15220886
|
DWK Life Sciences
246791456 |
25 mL |
1145.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15230886
|
DWK Life Sciences
246791756 |
50 mL |
1185.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15240886
|
DWK Life Sciences
246792452 |
100 mL (proppstorlek 12/21) |
1250.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15250886
|
DWK Life Sciences
246792555 |
100 mL (proppstorlek 14/23) |
1265.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15260886
|
DWK Life Sciences
246793251 |
200 mL |
1340.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15270886
|
DWK Life Sciences
246793654 |
250 mL |
1355.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15290886
|
DWK Life Sciences
246794453 |
500 mL |
1495.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15280886
|
DWK Life Sciences
246795458 |
1000 mL |
2100.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15200896
|
DWK Life Sciences
246795552 |
1000 ml (vid hals) |
2235.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15210896
|
DWK Life Sciences
246796351 |
2000 mL |
2600.00 SEK
Paket med 2 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15220896
|
DWK Life Sciences
246797356 |
5000 mL |
2270.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 02-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Volymkolvar finns i två olika noggrannhetsklasser: Klass A och Klass B. De två klasserna skiljer sig i mätnoggrannheten med klass A som högsta noggrannhet, och klass B är ungefär hälften av klass A. Måttkolvarna med noggrannhetsklass A har ett blått tryck för klara glasprodukter och ett vitt tryck för bärnstensfärgade versioner. Individuellt numrerade volymflaskor levereras med ett individuellt certifikat. Individnumret är permanent laseretsat på mätkolvens botten och anges på motsvarande certifikat. Den uppmätta volymen för motsvarande mätkolv, mätosäkerheten och utfärdandedagen dokumenteras på detta certifikat. Det individuella numret är ett löpande nummer och består av tre bokstäver och ett fyrsiffrigt nummer, till exempel: AAA-0001.
- Kalibrering baserad på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
- Enastående precision vid volymetrisk mätning och högkvalitativ processstabilitet
- Tack vare den exakta bearbetningen och exakt kalibrerade vågar tillåter de mycket noggrann bestämning och mätning av volym
- Levereras med ergonomisk polyetenpropp för enkel och säker åtdragning eller borttagning
- Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass A
- Påbränt, mycket hållbart blått tryck
- Med tryckt ringmärke för bättre synlighet
- Påverkan av oönskade faktorer hålls till ett absolut minimum
Specifikationer
Borosilikatglas (3.3), Polyeten | |
Beredning och förvaring av standardlösningar; Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätanalys; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer | |
Autoklaveringsbar |