Läs mer
Merck Flödesbegränsande öppningar
Produktkod. p-3303261 Handla allt Merck Produkter
Luftflödeshastighet:
1 l/min.
2 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10072423
missing translation for 'mfr': Merck XX5000002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Skapar kvantitativt luftflöde genom ett filter för luftburen föroreningsanalys
Flödesbegränsande öppningar skapar kvantitativt luftflöde genom en MF-Millipore filter för luftburen föroreningsanalys. Öppningarna är gängade i utloppet på en Millipore Aerosolanalyshållare eller aerosoladapter för att möjliggöra en konstant flödeshastighet när den erforderliga vakuumnivån appliceras. Värdena är noggranna till cirka 15 %. För större precision, kalibrera öppningen med en flödesmätare vid faktisk arbetsvakuumnivå.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttyp Miljötestsatser eller tillbehör
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Millipore Aerosolanalyshållare eller aerosoladapter
För användning med (applikation) För att skapa kvantitativt luftflöde genom en Millipore filter för luftburen föroreningsanalys
Luftflödeshastighet 1 l/min.
Inkluderar Flödesbegränsande öppning, 1 l/min
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.