Läs mer
Falcon™ HTS 24-Well Multiwell Permeabelt stödsystem Produktkod.: 10182511
Falcon™ HTS 24-Well Multiwell Permeabelt stödsystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-154660 Handla allt Corning Produkter
8μ m, 5/Cs., Paket med 5
Porstorlek:
1 μm
3 μm
8 μm
8μ m
Kvantitet:
5/Cs.
Each
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10182511
Brand: Falcon™ 351185
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
24-well insert plate, 24-well plate or single-well feeder tray, and lid
Spara tid och arbete i HTS-protokoll —odla, hantera och analysera 24 prover samtidigt. Falcon™ HTS Multiwell Insert System har en generös, automationskompatibel provtagningsport som möjliggör provtagning över och under membran.
Falcon 24 Multiwell Insättningssystem är utformade för att automatisera många vanliga cellbaserade analyser för läkemedelsupptäckt. Finns i ett urval av membranporstorlekar, 24 Multiwell inlägg har framgångsrikt använts för en mängd olika applikationer, inklusive permeabilitetsstudier för oral biotillgänglighet (t.ex. Caco-2-celler), kemotaxi, cellmigration och invasionsanalyser. Dessa skärsystem erbjuder alla fördelar med Falcon Individual Cell Culture Inserts i ett automationsvänligt format som är kompatibelt med de flesta robotar och vätskehanterare. Falken 24 Multiwell Insatsplatta är en enda enhet som är kompatibel med alla Falcon 24-brunnsplattor och matarbricka.
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Certifications and Seals of Approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Färg Klart
Kulturområde 0,3 cm 2
Material PET
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Typ Multi-well Insert System
Räkna väl 24
För användning med (applikation) Utmärkt för differentierings-, toxikologi-, migrations- och invasionsstudier
Inkluderar 24-brunnars insatsplatta, 24-brunnars platta och lock
nr per ärende 5/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Porstorlek 8μ m
Kvantitet 5/Cs.
Stödjande membran Polyetentereftalat
Produkttitel
Falcon™ HTS 24-Well Multiwell Permeabelt stödsystem >