Läs mer
Falcon™ Sterila provbehållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10002922 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
110 mL
220 mL
Förslutning ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Tillverkad av klar polypropen för styrka och synlighet. Falcon™ Sterila provbehållare är idealiska för provtagning.
  • Sterila, engångsbehållare av polypropen ger säker provinneslutning
  • Finns i 4 1/2 oz. (110 ml) och 8 oz. (220 mL) storlekar både med och utan matchande lock
  • Har ingjutna graderingar för enkla mätningar
  • Graderad i uns och milliliter för att tillhandahålla bekväma, engångsbesparande, tidsbesparande behållare för insamling, transport och lagring av en mängd olika prover
  • Inert och kemiskt resistent mot vanligt använda laboratoriereagens vid rumstemperatur
  • Funktioner
    Sterila
  • 4 1/4 oz. gradering från 1/2 oz. till 4 1/2 oz. i 1/4 oz. steg och från 20 ml till 110 ml i steg om 10 ml
  • 8 oz. storlek graderad från 1/4 oz. till 8 oz. i 1/4 oz. steg och från 20 ml till 220 ml i steg om 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 110 mL
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.